Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Linde 13X
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
L06085.30EA 42.1 EUR
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6