Paraffin, Erstarrungspunkt: 58-60°C, Granulat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Wax Paraffin, Paraffin wax
26154.291EA
105
EUR
26154.291
26154.460
Paraffin, Erstarrungspunkt: 58-60°C, Granulat, TECHNICAL
Paraffin
Schmelzpunkt:
58…60 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
8002-74-2 EINECS: 232-315-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |