Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Pulver ∼2 μm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Linde 13X
283592-1KG 283592-5KG
283592-1KGEA 202.89 EUR
283592-1KG 283592-5KG
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Pulver ∼2 μm, Fluka™
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 63231-69-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on ignition (575°C) Max. 1 %
Water absorbing capacity Min. 20 %