Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 3.2 mm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Linde 13X
334359-1KG 334359-5KG
334359-1KGEA 240.54 EUR
334359-1KG 334359-5KG
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 63231-69-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10