, Pulver <50 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Molekularsieb A3
214795000 214790025
ACRO214795000EA 69.4 EUR
ACRO214795000 ACRO214790025
, Pulver <50 µm
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Particle size ≤50 µm
pH ≤11.4 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥18 % (60% rH, 25°C, 24h)