, pellets, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Molekularsieb A3
33530.A1 33530.A7
33530.A1EA 113 EUR
33530.A1 33530.A7
, pellets, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1