Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Plätzchen, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Molekularsieb A3
87957.A1
87957.A7
87957.A1EA
119
EUR
87957.A1
87957.A7
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Plätzchen, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 308080-99-1 |