, beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Molekularsieb A3
L05335.30 L05335.0B L05335.0I AB173223.1000
L05335.30EA 53.3 EUR
L05335.30 L05335.0B L05335.0I ABCRAB173223.1000
, beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1