, beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Molekularsieb A3
L05359.30
L05359.0B
L05359.30EA
51
EUR
L05359.30
L05359.0B
, beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1
MDL No.: MFCD00131613
Formel:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 308080-99-1 |