Paraffin, höchst fließend, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax
294365HEA 233 EUR
294365H 29436EQ
Paraffin, höchst fließend, GPR RECTAPUR®
Paraffin
Siedepunkt: 300…450 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/20) 0.818 - 0.875
Viscosity (40°C) Max. 33.5 cSt