Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Stäbe, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05741.1000 1.05741.0250
1.05741.1000EA 215 EUR
1.05741.1000 1.05741.0250
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Stäbe, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Conforms
Loss on ignition (950 °C) ≤10 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥15%