Paraffin, Flüssigkeit, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax
24677.294EA 76.7 EUR
24677.294 24677.363
Paraffin, Flüssigkeit, TECHNICAL
Paraffin
Siedepunkt: 300-500 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 215 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07093
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht