Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Perlen 4-8 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
208574-1KG
208574-5KG
208574-1KGEA
210.59
EUR
208574-1KG
208574-5KG
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Perlen 4-8 mesh, Fluka™
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Schmelzpunkt: 400 °C Dichte: 2 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00147627 CAS-Nummer: 1318-02-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size | 4-8 mesh |
Grain size 4 - 8 mesh | Min. 95 % |
Water adsorption capacity | Min. 19.5 % |