Paraffin, Flüssigkeit Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
8577.9200EA
0
EUR
8577.9200
8577.5000
Paraffin, Flüssigkeit Ph. Eur.
Paraffin
Siedepunkt:
300…500 °C (1013 hPa) Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 215 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
8012-95-1 EINECS: 232-384-2 Merck Index: 13,07093 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear oily liquid |
Identification A | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Relative density | 0.81 - 0.875 |
Viscosity | 25 - 80 mPa.s |
Polycyclic aromatic hydrocarbons | Passes test |
Readily carbonisable substances | Passes test |
Solid paraffins | Passes test |
Residual solvents | Unlikely by manuf.process |