Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
197260050 197265000
ACRO197260050EA 482 EUR
ACRO197260050 ACRO197265000
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Beads
Bulk density 660 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 %