Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Pulver <50 µm
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
214800250
214805000
214800010
214800025
214800100
ACRO214800250EA
36.4
EUR
ACRO214800250
ACRO214805000
ACRO214800010
ACRO214800025
ACRO214800100
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Pulver <50 µm
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte:
1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 70955-01-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
pH | 9 to 12 (10 % suspension in water) |
Residual water | ≤3 % |
Water adsorption | ≥18 % |