Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
264750050 264755000
ACRO264750050EA 458 EUR
ACRO264750050 ACRO264755000
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Granules
Bulk density 680 to 780 g/l
Residual water ≤1.5 % (50°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C, 24 h)