Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05454.30
L05454.0B
L05454.0I
L05454.30EA
44
EUR
L05454.30
L05454.0B
L05454.0I
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Dichte:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03457537 CAS-Nummer: 70955-01-0 |