Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
L05466.30EA 44.5 EUR
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Dichte: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0