Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05512.30
L05512.0B
L05512.30EA
43.6
EUR
L05512.30
L05512.0B
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Dichte:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03457537 CAS-Nummer: 70955-01-0 |