Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
1.05708.0250EA 118 EUR
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Dichte: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03457537
CAS-Nummer: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Grade Reag. Ph Eur
Synonyms Sodium aluminium silicate