Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
L05722.30
L05722.0B
L05722.30EA
46.2
EUR
L05722.30
L05722.0B
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
CAS No.: 69912-79-4
MDL No.: MFCD00131613
MDL:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 69912-79-4 |