Petroleumbenzin, 40…60 °C, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

07076.4700 07076.3700 07076.5500 07076.5900 07076.8500 07076.8900 07076.2700 07076.6700
KRAF07076.4700EA 74.3 EUR
KRAF07076.4700 KRAF07076.3700 KRAF07076.5500 KRAF07076.5900 KRAF07076.8500 KRAF07076.8900 KRAF07076.2700 KRAF07076.6700
Petroleumbenzin, 40…60 °C, reinst
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR