Bienenwachs, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wax, bees

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

243248-100G 243248-500G
SIAL243248-100GEA 58.2 EUR
SIAL243248-100G SIAL243248-500G
Bienenwachs, Sigma-Aldrich®
Beeswax
Schmelzpunkt: ∼64 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132754
CAS-Nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR