Bromoform-[D1] (99,5% D) stabilisiert

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: Tribrommethan-D1

Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer

CIL-DLM-400-10 CIL-DLM-400-25
PROOCIL-DLM-400-10EA 182 EUR
PROOCIL-DLM-400-10 PROOCIL-DLM-400-25
Bromoform-[D1] (99,5% D) stabilisiert
Bromoform-[D1]
Formel: Br₃CD
Molecular Weight: 253,72 g/mol
CAS-Nummer: 2909-52-6
EINECS: 220-823-0
UN: 2515
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR