Chloroform-[D1] stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit Silber
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
431915-10ML 431915-50ML
SIAL431915-10MLEA 78.3 EUR
SIAL431915-10ML SIAL431915-50ML
Chloroform-[D1] stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III