Aceton-[D6] 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DMK-D6, Hexadeuteroaceton, Propanon-D6, Dimethylketon-D6
351380100 351380500
ACRO351380100EA 51.2 EUR
ACRO351380100 ACRO351380500
Aceton-[D6] 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Molecular Weight: 64,03 g/mol
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %