N,N-Dimethylformamid-[D7], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N,N-Dimethylmethansäureamid-D7, DMF-D7, Ameisensäuredimethylamid-D7, N,N-Di[2H3]methyl[2H]formamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

700428-10G 700428-1G
SIAL700428-10GEA 570 EUR
SIAL700428-10G SIAL700428-1G
N,N-Dimethylformamid-[D7], Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamid-[D7]
Formel: DCOON(CD₃)₂
Molecular Weight: 80.04 g/mol
Siedepunkt: 152
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003286
CAS-Nummer: 4472-41-7
EINECS: 224-745-8
UN: 2265
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR