Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
343803-10G 343803-50G 343803-5G
SIAL343803-10GEA 201 EUR
SIAL343803-10G SIAL343803-50G SIAL343803-5G
Methanol-[D4], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Molecular Weight: 36.01 g/mol
Siedepunkt: 65.3
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II