Bromoform-[D1], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tribrommethan-D1
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
329320-10G 329320-25G
SIAL329320-10GEA 185 EUR
SIAL329320-10G SIAL329320-25G
Bromoform-[D1], Sigma-Aldrich®
Bromoform-[D1]
Formel: Br₃CD
Molecular Weight: 253,72 g/mol
CAS-Nummer: 2909-52-6
EINECS: 220-823-0
UN: 2515
ADR: 6.1,III