Aceton-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
444863-100ML 444863-25ML 444863-10X0.5M 444863-10X0.6M
SIAL444863-100MLEA 457 EUR
SIAL444863-100ML SIAL444863-25ML SIAL444863-10X0.5M SIAL444863-10X0.6M
Aceton-[D6], Sigma-Aldrich®
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II