Trifluoressigsäure-[D1] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoressig[2H]säure, TFA-D
166400050 166400100 166400250 166401000
ACRO166400050EA 31.5 EUR
ACRO166400050 ACRO166400100 ACRO166400250 ACRO166401000
Trifluoressigsäure-[D1] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Trifluoressigsäure-[D1]
Formel: F₃CCOOD
Molecular Weight: 115,02 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,5 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044563
CAS-Nummer: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %
GC ≥96.0 %