Trifluoressigsäure-[D1] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoressig[2H]säure, TFA-D
325310100 325310250 325311000
ACRO325310100EA 71.3 EUR
ACRO325310100 ACRO325310250 ACRO325311000
Trifluoressigsäure-[D1] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Trifluoressigsäure-[D1]
Formel: F₃CCOOD
Molecular Weight: 115,02 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,5 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044563
CAS-Nummer: 599-00-8
EINECS: 209-961-2
UN: 2699
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %