Methanol-[D3], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Carbinol-D3, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D3, Holzalkohol-D3, Hydroxymethan-D3

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

343854-10G 343854-1G 343854-5G
SIAL343854-10GEA 457 EUR
SIAL343854-10G SIAL343854-1G SIAL343854-5G
Methanol-[D3], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D3]
Formel: D₃COH
Molecular Weight: 35.02 g/mol
Siedepunkt: 64,5
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055877
CAS-Nummer: 1849-29-2
EINECS: 217-435-9
UN: 1230
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR