Methanol-[D1], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylalkohol deuteriert, Carbinol-D1
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
550574-100G 550574-25G
SIAL550574-100GEA 199 EUR
SIAL550574-100G SIAL550574-25G
Methanol-[D1], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D1]
Formel: CH₃DO
Molecular Weight: 33.03 g/mol
Siedepunkt: 64.5
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044213
CAS-Nummer: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3 II