Benzoesäure-[Ring-D5] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzoesäure
CIL-DLM-122-1
CIL-DLM-122-5
PROOCIL-DLM-122-1EA
137
EUR
PROOCIL-DLM-122-1
PROOCIL-DLM-122-5
Benzoesäure-[Ring-D5] (98% D)
Benzoesäure-[Ring-D5]
Formel:
C₆D₅COOH Molecular Weight: 127,08 g/mol Schmelzpunkt: 120…122 °C |
CAS-Nummer:
1079-02-3 EINECS: 214-089-0 |