1,3,5-Trimethylbenzol-[D12], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
372374-1G
372374-5G
SIAL372374-1GEA
237
EUR
SIAL372374-1G
SIAL372374-5G
1,3,5-Trimethylbenzol-[D12], Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trimethylbenzol-[D12]
Formel:
C₆D₃(CD₃)₃ |
CAS-Nummer:
69441-16-3 UN: 2325 ADR: 3,III |