Chrysen-[D12] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM-261-0.1
CIL-DLM-261-1
PROOCILDLM-261-0.1EA
217
EUR
PROOCILDLM-261-0.1
PROOCIL-DLM-261-1
Chrysen-[D12] (98% D)
Chrysen-[D12]
Formel:
C₁₈D₁₂ |
CAS-Nummer:
1719-03-5 |