Chrysen-[D12], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Benzophenanthren-D12
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
364614-250MG
364614-50MG
SIAL364614-250MGEA
433
EUR
SIAL364614-250MG
SIAL364614-50MG
Chrysen-[D12], Sigma-Aldrich®
Chrysen-[D12]
Formel:
C₁₈D₁₂ Molecular Weight: 240.2 g/mol |
CAS-Nummer:
1719-03-5 |