Deuteriumoxid (99,9% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie , pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: schweres Wasser, Wasser-D2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13366.0100 1.13366.0025 1.13366.0500
1.13366.0100EA 376 EUR
1.13366.0100 1.13366.0025 1.13366.0500
Deuteriumoxid (99,9% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie , pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Deuteriumoxid
MagniSolv™ deuterated solvents provide:
• Reliable results in the NMR-spectra by excellent chemical purity and highest isotopic enrichment.
• Reliable deuteration degrees.
• Low residual water content.
• Determination of water content in two ways.
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree ≥ 99.90 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test