Dimethylsulfoxid-[D6] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
364650100 364650500 364651000
ACRO364650100EA 76.1 EUR
ACRO364650100 ACRO364650500 ACRO364651000
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %