Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,8% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
DMSO deuteriert, Methylsulfoxid deuteriert, DMSO-D6
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03424.0009
1.03424.0010
1.03424.0100
1.03424.0025
1.03424.0005
1.03424.0011
1.03424.0050
1.03424.0009EA
61.2
EUR
1.03424.0009
1.03424.0010
1.03424.0100
1.03424.0025
1.03424.0005
1.03424.0011
1.03424.0050
Dimethylsulfoxid-[D6] ≥99,8% (Isotop), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 20,2 °C Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002090 CAS-Nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree | ≥ 99.80 % |
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) | ≤ 0.030 % |
Performance test (NMR-spectrum) | passes test |
Water (NMR, H₂O) | ≤ 0.020 % |