Naphthalin-[D8], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Naphthalene-[²H₈]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
176044-10G 176044-1G 176044-5G
SIAL176044-10GEA 676 EUR
SIAL176044-10G SIAL176044-1G SIAL176044-5G
Naphthalin-[D8], Sigma-Aldrich®
Naphthalin-[D8]
Formel: C₁₀D₈
Molecular Weight: 136.11 g/mol
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Flammpunkt: 78
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001743
CAS-Nummer: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
UN: 1334
ADR: 4.1 III