Tetrahydrofuran-[D8], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: THF-D8
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL437727-10GEA 652 EUR
SIAL437727-10G SIAL437727-5G SIAL437727-1G
Tetrahydrofuran-[D8], Sigma-Aldrich®
Tetrahydrofuran-[D8]
Formel: C₄D₈O
Molecular Weight: 80,04 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044238
CAS-Nummer: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3,II