Pyridin-[D5], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pyridine-[²H₅]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
532975-10G 532975-25G
SIAL532975-10GEA 166 EUR
SIAL532975-10G SIAL532975-25G
Pyridin-[D5], Sigma-Aldrich®
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Molecular Weight: 84,06 g/mol
Siedepunkt: 114,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II