Fulleren C60 99.9%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Buckminster-Fulleren C60, Fußballmolekül
295012500 295010010
ACRO295012500EA 137 EUR
ACRO295012500 ACRO295010010
Fulleren C60 99.9%
Fulleren C60
Formel: C₆₀
Molecular Weight: 720,66 g/mol
Schmelzpunkt: ? 280 °C
Dichte: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151408
CAS-Nummer: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.85 %