Fulleren C60 ≥99,5%, Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Buckminster-Fulleren C60, Fußballmolekül
39722.03
39722.MC
39722.03EA
468
EUR
39722.03
39722.MC
Fulleren C60 ≥99,5%, Pulver
Fulleren C60
Purity: 99.5%
CAS No.: 99685-96-8
Density: 1.7
Appearance: Black/brown
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00151408
Formel:
C₆₀ Molecular Weight: 720,66 g/mol Siedepunkt: 500…600 °C (Subl.) Schmelzpunkt: > 280 °C Dichte: 1,7 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151408 CAS-Nummer: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01447 |