Fulleren C60 ≥99,9%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Buckminster-Fulleren C60, Fußballmolekül
42007.03
42007.MD
42007.03EA
465
EUR
42007.03
42007.MD
Fulleren C60 ≥99,9%, Pulver
Fulleren C60
Purity: 99.9+%
CAS No.: 99685-96-8
Density: 1.7
Appearance: Black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00282904
Formel:
C₆₀ Molecular Weight: 720,66 g/mol Siedepunkt: 500…600 °C (Subl.) Schmelzpunkt: > 280 °C Dichte: 1,7 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151408 CAS-Nummer: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01447 |