Fulleren C60, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Buckminster-Fulleren C60, Fußballmolekül
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379646-1G 379646-5G
SIAL379646-1GEA 276 EUR
SIAL379646-1G SIAL379646-5G
Fulleren C60, Sigma-Aldrich®
Fulleren C60
Formel: C₆₀
Molecular Weight: 720,66 g/mol
Schmelzpunkt: > 280 °C
Dichte: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00151408
CAS-Nummer: 99685-96-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM