Fulleren C70 97%, Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Buckminster-Fulleren C70
39720.MA
39720.MF
39720.MD
39720.MAEA
114
EUR
39720.MA
39720.MF
39720.MD
Fulleren C70 97%, Pulver
Fulleren C70
Purity: 97%
CAS No.: 115383-22-7
Density: 1.7
Appearance: Black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00282904
Formel:
C₇₀ Molecular Weight: 840,77 g/mol Siedepunkt: 500…600 °C (Subl.) Schmelzpunkt: > 280 °C Dichte: 1,7 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00282904 CAS-Nummer: 115383-22-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |